Få mere at vide
Oxytetracyclin-dihydrat, TRC
Artikelnummer. 30411141
Skift visning
Mængde:
50 mg
1 g
10 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30411141 10 g
30411252 1 g
30419140 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30411141 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCO87750110G
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 6153-64-6
Molekylær formel C22 H24 N2 O9 . 2 H2 O
Molekylvægt (g/mol) 496.46
Synonym Oxytetracycline dihydrate, 2-Naphthacenecarboxamide, 4-(dimethylamino)-1,4,4a,5,5a,6,11,12a-octahydro-3,5,6,10,12,12a-hexahydroxy-6-methyl-1,11-dioxo-, hydrate (1:2), (4S,4aR,5S,5aR,6S,12aS)-, 2-Naphthacenecarboxamide, 4-(dimethylamino)-1,4,4a,5,5a,6,11,12a-octahydro-3,5,6,10,12,12a-hexahydroxy-6-methyl-1,11-dioxo-, dihydrate (8CI), 2-Naphthacenecarboxamide, 4-(dimethylamino)-1,4,4a,5,5a,6,11,12a-octahydro-3,5,6,10,12,12a-hexahydroxy-6-methyl-1,11-dioxo-, dihydrate, (4S,4aR,5S,5aR,6S,12aS)- (9CI), 2-Naphthacenecarboxamide, 4-(dimethylamino)-1,4,4a,5,5a,6,11,12a-octahydro-3,5,6,10,12,12a-hexahydroxy-6-methyl-1,11-dioxo-, dihydrate, [4S-(4α,4aα,5α,5aα,6β,12aα)]-, (4S,4aR,5S,5aR,6S,12aS)-4-(Dimethylamino)-1,4,4a,5,5a,6,11,12a-octahydro-3,5,6,10,12,12a-hexahydroxy-6-methyl-1,11-dioxo-2-naphthacenecarboxamide dihydrate, 5-Hydroxytetracycline dihydrate, Nitox
IUPAC navn (4S,4aR,5S,5aR,6S,12aS)-4-(dimethylamino)-3,5,6,10,12,12a-hexahydroxy-6-methyl-1,11-dioxo-4,4a,5,5a-tetrahydrotracen-2-carboxamid; dihydrat
SMIL O.O.CN(C)[C@H]1[C@@H]2[C@@H](O)[C@H]3C(=C(O)[C@]2(O)C(=O)C(=C1O)C(=O)N)C(=O)c4c(O)cccc4[C@@]3(C)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Oxytetracycline dihydrate
Mængde 10 g
InChI formel InChI=1S/C22H24N2O9.2H2O/c1-21(32)7-5-4-6-8(25)9(7)15(26)10-12(21)17(28)13-14(24(2)3)16(27)11(20(23)31)19(30)22(13,33)18(10)29;;/h4-6,12-14,17,25,27-29,32-33H,1-3H3,(H2,23,31);2*1H2/t12-,13-,14+,17+,21-,22+;;/m1../s1
Formel vægt 496.1693