Få mere at vide
Oxytetracyclin-dihydrat, LoGiCal
Artikelnummer. 30462916
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
30462916 10 mg
1 options
Artikelnummer. 30462916 Leverandør LoGiCal Leverandørnr. LGCFOR1426.00
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-11-2026
LoGiCals certificerede referencematerialer som smarte, native løsninger og stabile isotop-mærkede løsninger, med ekspertdokumentation og support. Fra retsmedicinske til kliniske laboratorier – vælg LoGiCal for selvtillid, overholdelse og analytisk ekspertise.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Oxytetracycline dihydrate
CAS 6153-64-6
Analyt- eller komponentnavne Oxytetracycline dihydrate
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C22 H24 N2 O9 . 2 H2 O
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Oxaliplatin Imp. A (EP), Oxaliplatin USP Related Compound A, Oxaliplatin USP RC A, 4-(Dimethylamino)-1,4,4a,5,5a,6,11,12a-octahydro-3,5,6,10,12,12a-hexahydroxy-6-methyl-1,11-dioxo-2-Naphthacenecarboxamide Dihydrate, (4S,4aR,5S,5aR,6S,12aS)-4-(Dimethylamino)-1,4,4a,5,5a,6,11,12a-octahydro-3,5,6,10,12,12a-hexahydroxy-6-methyl-1,11-dioxo-2-naphthacenecarboxamide Dihydrate, [4S-(4alpha,4aalpha,5alpha,5aalpha,6beta,12aalpha)]-4-(Dimethylamino)-1,4,4a,5,5a,6,11,12a-octahydro-3,5,6,10,12,12a-hexahydroxy-6-methyl-1,11-dioxo-2-naphthacenecarboxamide Dihydrate, 5-Hydroxytetracycline Dihydrate, Oxytetracycline Dihydrate
InChI formel InChI=1S/C22H24N2O9.2H2O/c1-21(32)7-5-4-6-8(25)9(7)15(26)10-12(21)17(28)13-14(24(2)3)16(27)11(20(23)31)19(30)22(13,33)18(10)29;;/h4-6,12-14,17,25,27-29,32-33H,1-3H3,(H2,23,31);2*1H2/t12-,13-,14+,17+,21-,22+;;/m1../s1
Løsningstype Fedt
SMIL O.O.CN(C)[C@H]1[C@@H]2[C@@H](O)[C@H]3C(=C(O)[C@]2(O)C(=O)C(=C1O)C(=O)N)C(=O)c4c(O)cccc4[C@@]3(C)O
IUPAC navn (4S,4aR,5S,5aR,6S,12aS)-4-(dimethylamino)-3,5,6,10,12,12a-hexahydroxy-6-methyl-1,11-dioxo-4,4a,5,5a-tetrahydrotracen-2-carboxamid; dihydrat
Industry Type Klinisk testning
Molekylvægt (g/mol) 496.46
Mængde 10 mg
Formel vægt 496,1693 g/mol