Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Oxytetracyclin dihydrat 95%
Artikelnummer. 10631925 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
10 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
10g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10631925 10 g Glasflaske 10g
10356910 100 g Glasflaske 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10631925 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 123840100
 Begrænset vare
På lager
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 6153-64-6
Molekylær formel C22H28N2O11
Molekylvægt (g/mol) 496.469
MDL nummer MFCD00151234
InChI nøgle IMLJLCJZQLGHJS-JEKSYDDFSA-N
PubChem CID 54680691
IUPAC navn (4S,4aR,5S,5aR,6S,12aR)-4-(dimethylamino)-1,5,6,10,11,12a-hexahydroxy-6-methyl-3,12-dioxo-4,4a,5,5a-tetrahydrotetracen-2-carboxamid;dihydrat
SMIL CC1(C2C(C3C(C(=O)C(=C(C3(C(=O)C2=C(C4=C1C=CC=C4O)O)O)O)C(=O)N)N(C)C)O)O.O.O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Oxytetracycline dihydrate
Type Oxytetracyclin-dihydrat
Navn note 95%
Fysisk form Krystallinsk pulver
Infrarødt spektrum Autentisk
Emballage Glasflaske
Specifik rotation På vandfri stof: -203° til -216° (20 °C, 589 nm) (c=1, 0,1 M HCl)
Vand 4 til 8%
Farve Gul
Mængde 10 g
Analyseprocentområde 95%
Merck Index 14, 6976
Formel vægt 496.46
Procent renhed ≥94% (på vandfri stof)
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Oxytetracycline dihydrate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 2
Faresætning
  • H361d-Mistænkes for at skade det ufødte barn.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.