Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Oxytetracyclin, 'kan bruges som sekundær standard'
Artikelnummer. 11976901 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
500 mg
2.5 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
2.5g
500mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
11976901 2.5 g Glasflaske 2.5g
10742861 500 mg Glasflaske 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11976901 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 257700025
Request Bulk or Custom Format
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 79-57-2
Molekylær formel C22H26N2Na2O11
Molekylvægt (g/mol) 540.43
MDL nummer MFCD00003700
InChI nøgle OLRBUPVCLOPDOT-GETZKYKJSA-M
PubChem CID 54675779
IUPAC navn (4S,4aR,5S,5aR,6S,12aR)-4-(dimethylamino)-1,5,6,10,11,12a-hexahydroxy-6-methyl-3,12-dioxo-4,4a,5,5a-tetrahydrotetracen-2-carboxamid
SMIL O.O.[Na+].[Na+].CN(C)[C@H]1[C@@H]2[C@@H](O)[C@H]3[C-](C(=O)C4=C([O-])C=CC=C4[C@@]3(C)O)C(=O)[C@]2(O)C(=O)\C(=C(\N)O)C1=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Oxytetracycline
Type Oxytetracycline
Fysisk form Krystallinsk pulver
Smeltepunkt 183.0°C
Infrarødt spektrum Authentic
Emballage Glasflaske
Specifik rotation − 223.00
Farve Beige til gul
Mængde 2.5 g
Opløselighedsinformation Solubility in water: 0.2g/L. Other solubilities: soluble in acids and alkalies, 25 mg/mL methanol, slightly soluble in acetone and chloroform, practically insoluble in ether
Formel vægt 460.43
Procent renhed ≥80 wt% (as is, calculated) (HPLC)
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Oxytetracycline
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 2
Faresætning
  • H361d-Mistænkes for at skade det ufødte barn.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.