Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Oxytetracyclin, 'kan bruges som sekundær standard'
Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkterBeskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Oxytetracycline |
| Type | Oxytetracyklin |
| Fysisk form | Krystallinsk pulver |
| Smeltepunkt | 183,0 °C |
| Infrarødt spektrum | Autentisk |
| Emballage | Glasflaske |
| Specifik rotation | −223.00 |
| Farve | Beige til gul |
| Mængde | 500 mg |
| Opløselighedsinformation | Opløselighed i vand: 0,2 g/L. Andre opløseligheder: opløselig i syrer og alkalier, 25 mg/ml methanol, let opløselig i acetone og kloroform, praktisk talt uopløselig i æter |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Oxytetracycline
- Advarsel
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Reproduktionstoksicitet Kategori 2
- H361d-Mistænkes for at skade det ufødte barn.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.