Få mere at vide
Oxytetracyklin, 96%
Artikelnummer. 15444809
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
10g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15444809 50 g 50g
15434809 10 g 10g
15454809 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15444809 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. J62427.18
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1825.80 DKK
    1484.65 DKK / 50g
    Spare 341.15 DKK
    18% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Oxytetracyclin, CAS # 79-57-2, viser antibakterielle, antiinflammatoriske og antiproliferative aktiviteter. Det kan også hæmme syntesen af mitokondrieproteiner. | CAS: 79-57-2 | C22H26N2Na2O11 | 540,43 g/mol
Oxytetracyclin er et antiinflammatorisk, antibiotisk og antiproliferativt middel, der har vist sig at hæmme syntesen af mitokondrieproteiner. Mekanistiske studier viser, at denne forbindelse reducerer cytochrom c-aktiviteten, hvilket til sidst forårsager cellevækststop. Derudover har Oxytetracyclin vist evnen til at reducere brunst i musebronkierne. De antiinflammatoriske egenskaber ved dette middel skyldes dets evne til at forårsage et fald i IL-4, IL-5, IL-13, immunceller og det ovalbuminspecifikke IgE. Data tyder på, at oxytetracyclin også hæmmer NF-B-aktivering κ via fosforylering og nedbrydning af IκB-. α
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
Generel beskrivelse
  • Oxytetracyclin er en forbindelse med bredspektret antibakteriel aktivitet. Derudover viser det også antiinflammatoriske og antiproliferative aktiviteter
  • Det kan hæmme syntesen af mitokondrieproteiner i både gram-positive og gram-negative bakterier
Anvendelse
  • Oxytetracyclin er aktivt mod flere arter, herunder Mycoplasma pneumonia, Pasteurella pestis, Escherichia coli, Haemophilus influenza og Diplococcus pneumonia
  • I laboratorieforsøg kan oxytetracyclin bruges til at evaluere erhvervelsen af oxytetracyclin-resistente gener, som er forbundet med udviklingen af antibiotikaresistens
  • Det kan reducere cytochrom c-aktiviteten og forårsage cellevækststop.
  • Det har vist sig at reducere brunst bronkial inflammation i muse
  • Oxytetracyklin udøver sin antiinflammatoriske aktivitet ved at sænke niveauerne af IL-4, IL-5, IL-13 immunceller og den Ovalbumin-specifikke IgE
  • Oxytetracyclin kan bruges til at hæmme NF-B-aktivering κ via fosforylering og nedbrydning af IκB-α
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 79-57-2
Molekylær formel C22H26N2Na2O11
Molekylvægt (g/mol) 540.43
MDL nummer MFCD00003700
InChI nøgle OLRBUPVCLOPDOT-GETZKYKJSA-M
PubChem CID 54675779
IUPAC navn disodium (6aS,8Z,10S,10aR,11S,11aR,12S)-8-[amino(hydroxy)methylidene]-10-(dimethylamino)-6a,11,12-trihydroxy-12-methyl-5,6,7,9-tetraoxo-5,5a,6,6a,7,8,9,10,10a,11,11a,12-dodecahydrotetracen-5a-id-4-olate dihydrate
SMIL O.O.[Na+].[Na+].CN(C)[C@H]1[C@@H]2[C@@H](O)[C@H]3[C-](C(=O)C4=C([O-])C=CC=C4[C@@]3(C)O)C(=O)[C@]2(O)C(=O)\C(=C(\N)O)C1=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Oxytetracycline
Type Oxytetracyklin
Fysisk form Pulver
Smeltepunkt 184 °C til 185 °C
Farve Tan til gul
Mængde 50 g
Merck Index 14,6976
Opløselighedsinformation Sparsomt opløselig i vandløsning ved 0,6 mg/ml
Formel vægt 460.43
Procent renhed ≥98%
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Oxytetracycline
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H361d-Mistænkes for at skade det ufødte barn.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Oxytetracycline