Få mere at vide
Oxyquinolinsulfat, TRC
Artikelnummer. 30418529
Skift visning
Mængde:
1 g
Artikelnummer. Mængde
30418529 1 g
1 options
Artikelnummer. 30418529 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCO8769901G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 8-Hydroxyquinoline sulfate
CAS 134-31-6
Molekylær formel 2 C9 H7 N O . H2 O4 S
Mængde 1 g
Synonym 8-Quinolinol Sulfate (2:1), 8-Quinolinol','sulfate (2:1) (salt) (8CI,9CI), 8-Hydroxyquinoline sulfate, 8-Hydroxyquinoline sulfuric acid salt, 8-Hydroxyquinoline sulphate, 8-Quinolinol sulfate, 8-Quinolinol sulfate (salt), 8-Quinolinol sulphate, Chinosol, Criptonol, Cryptonol, Hydroxyquinoline sulfate, Khinozol, Octofen, Oxine sulfate, Oxyquinol, Oxyquinoline sulfate, Quinolin-8-ol sulfate (2:1), Quinosol, Quinosol extra, Solvochin-Extra, Sunoxol, Superol
InChI formel InChI=1S/2C9H7NO.H2O4S/c2*11-8-5-1-3-7-4-2-6-10-9(7)8;1-5(2,3)4/h2*1-6,11H;(H2,1,2,3,4)
SMIL Oc1cccc2cccnc12.Oc3cccc4cccnc34.OS(=O)(=O)O
IUPAC navn quinolin-8-ol; Svovlsyre
Molekylvægt (g/mol) 388.39
Formel vægt 388.0729