missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Oxyquinolinsulfat, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 8-Hydroxyquinoline sulfate |
| CAS | 134-31-6 |
| Molekylær formel | 2 C9 H7 N O . H2 O4 S |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | 8-Quinolinol Sulfate (2:1), 8-Quinolinol','sulfate (2:1) (salt) (8CI,9CI), 8-Hydroxyquinoline sulfate, 8-Hydroxyquinoline sulfuric acid salt, 8-Hydroxyquinoline sulphate, 8-Quinolinol sulfate, 8-Quinolinol sulfate (salt), 8-Quinolinol sulphate, Chinosol, Criptonol, Cryptonol, Hydroxyquinoline sulfate, Khinozol, Octofen, Oxine sulfate, Oxyquinol, Oxyquinoline sulfate, Quinolin-8-ol sulfate (2:1), Quinosol, Quinosol extra, Solvochin-Extra, Sunoxol, Superol |
| InChI formel | InChI=1S/2C9H7NO.H2O4S/c2*11-8-5-1-3-7-4-2-6-10-9(7)8;1-5(2,3)4/h2*1-6,11H;(H2,1,2,3,4) |
| SMIL | Oc1cccc2cccnc12.Oc3cccc4cccnc34.OS(=O)(=O)O |
| IUPAC navn | quinolin-8-ol; Svovlsyre |
| Molekylvægt (g/mol) | 388.39 |
| Formel vægt | 388.0729 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?