Learn More
Oxyquinolinsulfat, Mikromol™
Product Code. 17971306
Change view
Click to view available options
Mængde:
250 mg
Product Code. Mængde
17971306 250 mg
1 options
Product Code. 17971306 Supplier Mikromol Supplier No. MM3463.00
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 27-11-2026
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
Oxyquinolinsulfat
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemisk navn eller materiale 8-Hydroxyquinoline sulfate
CAS 134-31-6
Analyt- eller komponentnavne 8-Hydroxyquinoline sulfate
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel 2 C9 H7 N O . H2 O4 S
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym 8-Quinolinol Sulfate (2:1), 8-Quinolinol, sulfate (2:1) (salt) (8CI,9CI), 8-Hydroxyquinoline sulfate, 8-Hydroxyquinoline sulfuric acid salt, 8-Hydroxyquinoline sulphate, 8-Quinolinol sulfate, 8-Quinolinol sulfate (salt), 8-Quinolinol sulphate, Chinosol, Criptonol, Cryptonol, Hydroxyquinoline sulfate, Khinozol, Octofen, Oxine sulfate, Oxyquinol, Oxyquinoline sulfate, Quinolin-8-ol sulfate (2:1), Quinosol, Quinosol extra, Solvochin-Extra, Sunoxol, Superol
InChI formel InChI=1S/2C9H7NO.H2O4S/c2*11-8-5-1-3-7-4-2-6-10-9(7)8;1-5(2,3)4/h2*1-6,11H;(H2,1,2,3,4)
SMIL Oc1cccc2cccnc12.Oc3cccc4cccnc34.OS(=O)(=O)O
IUPAC navn quinolin-8-ol; Svovlsyre
Molekylvægt (g/mol) 388.39
Mængde 250 mg
Formel vægt 388,0729 g/mol