Få mere at vide
Oxyquinolinsulfat, LoGiCal
Artikelnummer. 30458864
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
30458864 10 mg
1 options
Artikelnummer. 30458864 Leverandør LoGiCal Leverandørnr. LGCFOR3463.00
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
LoGiCals certificerede referencematerialer som smarte, native løsninger og stabile isotop-mærkede løsninger, med ekspertdokumentation og support. Fra retsmedicinske til kliniske laboratorier – vælg LoGiCal for selvtillid, overholdelse og analytisk ekspertise.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 8-Hydroxyquinoline sulfate
CAS 134-31-6
Analyt- eller komponentnavne 8-Hydroxyquinoline sulfate
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel 2 C9 H7 N O . H2 O4 S
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym 8-Quinolinol Sulfate (2:1), 8-Quinolinol, sulfate (2:1) (salt) (8CI,9CI), 8-Hydroxyquinoline sulfate, 8-Hydroxyquinoline sulfuric acid salt, 8-Hydroxyquinoline sulphate, 8-Quinolinol sulfate, 8-Quinolinol sulfate (salt), 8-Quinolinol sulphate, Chinosol, Criptonol, Cryptonol, Hydroxyquinoline sulfate, Khinozol, Octofen, Oxine sulfate, Oxyquinol, Oxyquinoline sulfate, Quinolin-8-ol sulfate (2:1), Quinosol, Quinosol extra, Solvochin-Extra, Sunoxol, Superol
InChI formel InChI=1S/2C9H7NO.H2O4S/c2*11-8-5-1-3-7-4-2-6-10-9(7)8;1-5(2,3)4/h2*1-6,11H;(H2,1,2,3,4)
Løsningstype Fedt
SMIL Oc1cccc2cccnc12.Oc3cccc4cccnc34.OS(=O)(=O)O
IUPAC navn quinolin-8-ol; Svovlsyre
Industry Type Klinisk testning
Molekylvægt (g/mol) 388.39
Mængde 10 mg
Formel vægt 388,0729 g/mol