Få mere at vide
Oxyquinolin (8-Hydroxyquinolin), Mikromol™
Artikelnummer. 18063340
Skift visning
Mængde:
250 mg
Artikelnummer. Mængde
18063340 250 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 18063340 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM3108.00
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-11-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
Oxyquinolin (8-Hydroxyquinolin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 8-Hydroxyquinoline
CAS 148-24-3
Analyt- eller komponentnavne 8-Hydroxyquinoline
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C9 H7 N O
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym 8-Quinolinol, 1-Azanaphthalene-8-ol, 8-Hydroxychinolin, 8-Hydroxyquinoline, 8-OQ, 8-Oxyquinoline, 8-Quinol, AQ+, Albisal, Fennosan H 30, NSC 2039, NSC 285166, NSC 402623, NSC 48037, NSC 54230, NSC 615011, NSC 82404, NSC 82405, NSC 82409, NSC 82410, NSC 82412, Oxin, Oxine, Oxoquinoline, Oxychinolin, Oxyquinoline, Phenopyridine, Quinophenol, Tumex
InChI formel InChI=1S/C9H7NO/c11-8-5-1-3-7-4-2-6-10-9(7)8/h1-6,11H
SMIL Oc1cccc2cccnc12
IUPAC navn Quinolin-8-ol
Molekylvægt (g/mol) 145.16
Mængde 250 mg
Formel vægt 145,0528 g/mol