Få mere at vide
Oxyquinolin (8-Hydroxyquinolin), LoGiCal
Artikelnummer. 30463653
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
30463653 10 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30463653 Leverandør LoGiCal Leverandørnr. LGCFOR3108.00
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-11-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
LoGiCals certificerede referencematerialer som smarte, native løsninger og stabile isotop-mærkede løsninger, med ekspertdokumentation og support. Fra retsmedicinske til kliniske laboratorier – vælg LoGiCal for selvtillid, overholdelse og analytisk ekspertise.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 8-Hydroxyquinoline
CAS 148-24-3
Analyt- eller komponentnavne 8-Hydroxyquinoline
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C9 H7 N O
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym 8-Quinolinol, 1-Azanaphthalene-8-ol, 8-Hydroxychinolin, 8-Hydroxyquinoline, 8-OQ, 8-Oxyquinoline, 8-Quinol, AQ+, Albisal, Fennosan H 30, NSC 2039, NSC 285166, NSC 402623, NSC 48037, NSC 54230, NSC 615011, NSC 82404, NSC 82405, NSC 82409, NSC 82410, NSC 82412, Oxin, Oxine, Oxoquinoline, Oxychinolin, Oxyquinoline, Phenopyridine, Quinophenol, Tumex
InChI formel InChI=1S/C9H7NO/c11-8-5-1-3-7-4-2-6-10-9(7)8/h1-6,11H
Løsningstype Fedt
SMIL Oc1cccc2cccnc12
IUPAC navn Quinolin-8-ol
Industry Type Klinisk testning
Molekylvægt (g/mol) 145.16
Mængde 10 mg
Formel vægt 145,0528 g/mol