Få mere at vide
Oxypurinol, Mikromol™
Artikelnummer. 30049490
Skift visning
Mængde:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Mængde
30049490 25 mg
18011870 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 30049490 Supplier Mikromol Supplier No. MM0034.070025
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 27-11-2026
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
Oxypurinol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemisk navn eller materiale Oxypurinol
CAS 2465-59-0
Analyt- eller komponentnavne Oxypurinol
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C5 H4 N4 O2
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Oxypurinol
InChI formel InChI=1S/C5H4N4O2/c10-4-2-1-6-9-3(2)7-5(11)8-4/h1H,(H3,6,7,8,9,10,11)
SMIL O=C1NC(=O)c2cn[nH]c2N1
IUPAC navn 1,7-dihydropyrazolo[3,4-d]pyrimidin-4,6-dione
Molekylvægt (g/mol) 152.11
Mængde 25 mg
Formel vægt 152,0334 g/mol