Få mere at vide
Oxypurinol, MedChemExpress
Beschreibung
Oxipurinol (Oxipurinol), the major active metabolite of Allopurinol, is an inhibitor of xanthine oxidase. Oxipurinol can be used to regulate blood urate levels and treat gout.
Spezifikation
Spezifikation
| Kemisk navn eller materiale | Oxypurinol |
| Fysisk form | Powder |
| CAS | 2465-59-0 |
| Farve | Yellow |
| Mængde | 50 mg |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C5H4N4O2 |
| Til brug med (applikation) | Neuroscience-Neuromodulation |
| Synonym | Oxipurinol |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 12.5 mg/mL (82.18 mM; Need ultrasonic) |
| Mehr anzeigen |
Research purposes only
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?