Få mere at vide
Oxypurinol 100 μg/ml i vand, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30312520
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30312520 1 ml
1 options
Artikelnummer. 30312520 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREA15811500WA100
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 05-01-2027
Opdag Dr. Ehrenstorfers certificerede referencematerialer: tilgængelig i flere formater, herunder multikomponent-regulatoriske blandinger, til at drive din fødevare- og miljøanalyse med sporbar, ISO-akkrediteret kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Oxypurinol
CAS 2465-59-0
Analyt- eller komponentnavne Oxypurinol
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C5 H4 N4 O2
Koncentration 100 μg/ml
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Oxypurinol
InChI formel InChI=1S/C5H4N4O2/c10-4-2-1-6-9-3(2)7-5(11)8-4/h1H,(H3,6,7,8,9,10,11)
SMIL O=C1NC(=O)c2cn[nH]c2N1
IUPAC navn 1,7-dihydropyrazolo[3,4-d]pyrimidin-4,6-dione
Opløsningsmiddel eller Matrix Vand
Molekylvægt (g/mol) 152.11
Mængde 1 ml
Formel vægt 152,0334 g/mol