missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Oxyphenonium Betaromide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Oxyphenonium Bromide |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C21H34NO3.BrH/c1-4-22(3,5-2)16-17-25-20(23)21(24,18-12-8-6-9-13-18)19-14-10-7-11-15-19;/h6,8-9,12-13,19,24H,4-5,7,10-11,14-17H2,1-3H3;1H/q+1;/p-1 |
| Formel vægt | 427.1722 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?