Få mere at vide
Oxyphenisatine, MedChemExpress
Artikelnummer. 16498836
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
100 mg
Pakningsstørrelse:
100mg
Artikelnummer. Mængde unitSize
16498836 100 mg 100mg
1 options
Artikelnummer. 16498836 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYB2102
MedChemExpress Oxyphenisatine (Oxyphenisatin) is a laxative. Oxyphenisatin acetate is the pro-drug of oxyphenisatin with anticancer activity.
Oxyphenisatine (Oxyphenisatin) is a laxative. Oxyphenisatin acetate is the pro-drug of oxyphenisatin with anticancer activity.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Oxyphenisatine
CAS 125-13-3
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C20H15NO3
Mængde 100 mg
Synonym Oxyphenisatin
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 100 mg/mL (315.12 mM)
SMIL O=C1NC2=C(C=CC=C2)C1(C3=CC=C(O)C=C3)C4=CC=C(O)C=C4
Molekylvægt (g/mol) 317.34
Formel vægt 317.34
Procent renhed 98.0%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Cancer-Kinase/protease