Få mere at vide
Oxyphenisatin acetate, MedChemExpress
Artikelnummer. 16424666
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
10 mg
50 mg
100 mg
Pakningsstørrelse:
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16424666 100 mg -
16419966 50 mg 50mg
16403528 10 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 16424666 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY101714
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
MedChemExpress Oxyphenisatin acetate, the pro-drug of oxyphenisatin, is used to be a laxative.
Oxyphenisatin acetate, the pro-drug of oxyphenisatin, is used to be a laxative.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Oxyphenisatin acetate
CAS 115-33-3
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C24H19NO5
Mængde 100 mg
Opløselighedsinformation DMSO : 100 mg/mL (249.12 mM; Need ultrasonic)
SMIL O=C1NC2=C(C=CC=C2)C1(C3=CC=C(OC(C)=O)C=C3)C4=CC=C(OC(C)=O)C=C4
Molekylvægt (g/mol) 401.41
Formel vægt 401.41
Procent renhed 98.0%
Grad Research
Fysisk form Powder
Til brug med (applikation) Cancer-Kinase/protease