Få mere at vide
Oxyphencyclimine Hydrochloride, LoGiCal
Spécification
Spécification
| Kemisk navn eller materiale | Oxyphencyclimine Hydrochloride |
| CAS | 125-52-0 |
| Analyt- eller komponentnavne | Oxyphencyclimine Hydrochloride |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C20 H28 N2 O3 . Cl H |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | Daricol, Daricon, Dominil, Enterex, NSC 528449, Oximin, Oxyphencyclimine hydrochloride, S 1-1236, Setrol, Syklifen, Ulcociclinina, Vio-Thene, Benzeneacetic acid, alpha-cyclohexyl-alpha-hydroxy-, (1,4,5,6-tetrahydro-1-methyl-2-pyrimidinyl)methyl ester, hydrochloride (1:1), Benzeneacetic acid, alpha-cyclohexyl-alpha-hydroxy-, (1,4,5,6-tetrahydro-1-methyl-2-pyrimidinyl)methyl ester, monohydrochloride (9CI), Cyclohexaneglycolic acid, alpha-phenyl-, (1,4,5,6-tetrahydro-1-methyl-2-pyrimidinyl)methyl ester monohydrochloride (8CI), (1-Methyl-1,4,5,6-tetrahydro-2-pyrimidyl)methyl alpha-cyclohexyl-alpha-phenylglycolate hydrochloride, (+/-)-Oxyphencyclimine hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C20H28N2O3.ClH/c1-22-14-8-13-21-18(22)15-25-19(23)20(24,16-9-4-2-5-10-16)17-11-6-3-7-12-17;/h2,4-5,9-10,17,24H,3,6-8,11-15H2,1H3;1H |
| Løsningstype | Neat |
| SMIL | Cl.CN1CCCN=C1COC(=O)C(O)(C2CCCCC2)c3ccccc3 |
| Afficher plus |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?