Få mere at vide
Oxyphenbutazone 1000 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Spécification
Spécification
| Kemisk navn eller materiale | Oxyphenbutazone |
| CAS | 129-20-4 |
| Analyt- eller komponentnavne | Oxyphenbutazone |
| Forsendelsestilstand | +20°C |
| Molekylær formel | C19 H20 N2 O3 |
| Koncentration | 1000 μg/mL |
| Certificeringer/compliance | ISO 17034 |
| Synonym | 3,5-Pyrazolidinedione, 4-butyl-1-(p-hydroxyphenyl)-2-phenyl- (6CI,7CI,8CI), 4-Butyl-1-(4-hydroxyphenyl)-2-phenyl-3,5-pyrazolidinedione, 1-(p-Hydroxyphenyl)-2-phenyl-4-butyl-3,5-pyrazolidinedione, 1-Phenyl-2-(p-hydroxyphenyl)-3,5-dioxo-4-butylpyrazolidine, 1-Phenyl-2-(p-hydroxyphenyl)-3,5-dioxo-4-n-butylpyrazolidine, 1-p-Hydroxyphenyl-2-phenyl-3,5-dioxo-4-n-butylpyrazolidine, 4-Butyl-2-(4-hydroxyphenyl)-1-phenyl-3,5-dioxopyrazolidine, 4-Butyl-2-(p-hydroxyphenyl)-1-phenyl-3,4-pyrazolidinedione, 4-Butyl-2-(p-hydroxyphenyl)-1-phenyl-3,5-pyrazolidinedione, Butapirone, Californit, Crovaril, Flamaril, Floghene, Flogitolo, Flogoril, Frabel, G 27202, Metabolite I, NSC 526053, Neo-Farmadol, Offitril, Oxalid, Oxazolidin, Oxyphenbutazone, Oxyphenobutazone, Oxyphenylbutazone, Rapostan, Ro 04-4410, Romaxin, Suganril, Tandacote, Tandearil, Tanderil, Telidal, Tendearil, Visubutina, p-Hydroxyphenylbutazone, p-Oxyphenylbutazone |
| InChI formel | InChI=1S/C19H20N2O3/c1-2-3-9-17-18(23)20(14-7-5-4-6-8-14)21(19(17)24)15-10-12-16(22)13-11-15/h4-8,10-13,17,22H,2-3,9H2,1H3 |
| SMIL | CCCCC1C(=O)N(N(C1=O)c2ccc(O)cc2)c3ccccc3 |
| Afficher plus |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?