Få mere at vide
Oxymetholone, 1mg/ml in Acetonitrile, Lipomed
Artikelnummer. 30463284
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30463284 1 ml
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30463284 Leverandør Lipomed Leverandørnr. LPMOXY16781LA
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Lipomed delivers certified reference materials you can trust as neats, native solutions and stable isotope labelled solutions, with precise documentation and expert support. From forensic to clinical labs, choose Lipomed for confidence, compliance, and analytical excellence.
Oxymetholone, 1mg/ml in Acetonitrile
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Oxymetholone
CAS 434-07-1
Analyt- eller komponentnavne Oxymetholone
Forsendelsestilstand Ice Pk. (-20°C)
Molekylær formel C21 H32 O3
Koncentration 1 mg/mL
Synonym 17-Beta-Hydroxy-2-hydroxymethylene-17-alpha-methyl-3-androstanone, 2-(Hydroxymethylene)-17-methyldihydrotestosterone, Adroyd, Anadrol, Anapolan 50, 2-Hydroxymethylene-17 beta-hydroxy-17 alpha-methyl-5 alpha-androstan-3-one, 2-Hydroxymethylene-17 beta-hydroxy-17 alpha-methyl-5 alpha-androstan-3-one, 2-Hydroxymethylene-17 beta-hydroxy-17 alpha-methyl-5 alpha-androstan-3-one, 2-Hydroxymethylene-17 beta-hydroxy-17 alpha-methyl-5 alpha-androstan-3-one, 2-Hydroxymethylene-17 beta-hydroxy-17 alpha-methyl-5 alpha-androstan-3-one, 2-Hydroxymethylene-17 beta-hydroxy-17 alpha-methyl-5 alpha-androstan-3-one, 2-Hydroxymethylene-17 beta-hydroxy-17 alpha-methyl-5 alpha-androstan-3-one, 2-Hydroxymethylene-17 beta-hydroxy-17 alpha-methyl-5 alpha-androstan-3-one, 2-Hydroxymethylene-17 beta-hydroxy-17 alpha-methyl-5 alpha-androstan-3-one, 2-Hydroxymethylene-17 beta-hydroxy-17 alpha-methyl-5 alpha-androstan-3-one, 2-Hydroxymethylene-17 beta-hydroxy-17 alpha-methyl-5 alpha-androstan-3-one, 2-Hydroxymethylene-17 beta-hydroxy-17 alpha-methyl-5 alpha-androstan-3-one, 2-Hydroxymethylene-17 beta-hydroxy-17 alpha-methyl-5 alpha-androstan-3-one, 2-Hydroxymethylene-17 beta-hydroxy-17 alpha-methyl-5 alpha-androstan-3-one, 2-Hydroxymethylene-17 beta-hydroxy-17 alpha-methyl-5 alpha-androstan-3-one, 2-Hydroxymethylene-17 beta-hydroxy-17 alpha-methyl-5 alpha-androstan-3-one, 2-Hydroxymethylene-17 beta-hydroxy-17 alpha-methyl-5 alpha-androstan-3-one, 2-Hydroxymethylene-17 beta-hydroxy-17 alpha-methyl-5 alpha-androstan-3-one, 2-Hydroxymethylene-17 beta-hydroxy-17 alpha-methyl-5 alpha-androstan-3-one, 2-Hydroxymethylene-17 beta-hydroxy-17 alpha-methyl-5 alpha-androstan-3-one, 2-Hydroxymethylene-17 beta-hydroxy-17 alpha-methyl-5 alpha-androstan-3-one, 2-Hydroxymethylene-17 beta-hydroxy-17 alpha-methyl-5 alpha-androstan-3-one, 2-Hydroxymethylene-17 beta-hydroxy-17 alpha-methyl-5 alpha-androstan-3-one, 2-Hydroxymethylene-17 beta-hydroxy-17 alpha-methyl-5 alpha-androstan-3-one, 2-Hydroxymethylene-17 beta-hydroxy-17 alpha-methyl-5 alpha-androstan-3-one, 2-Hydroxymethylene-17 beta-hydroxy-17 alpha-methyl-5 alpha-androstan-3-one
InChI formel InChI=1 S/C16H21NO2.ClH/c1-12(2)17-10-14(18)11-19-16-9-5-7-13-6-3-4-8-15(13)16;/h3-9,12,14,17-18 H,10-11H2,1-2H3;1 H
SMIL C[C@]1(O)CC[C@H]2 [C@@H]3 CC[C@H]4 CC(=O)\C(=C/O)\C[C@]4(C)[C@H]3 CC[C@]12 C
IUPAC navn (2 Z,5 S,8 R,9 S,10 S,13 S,14 S,17 S)-17-hydroxy-2-(hydroxymethylidene)-10,13,17-trimethyl-1,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16-dodecahydrocyclopenta[a]phenanthren-3-one
Opløsningsmiddel eller Matrix Acetonitrile
Industry Type Pharmaceutical
Molekylvægt (g/mol) 332.48
Mængde 1 ml
Formel vægt 332.2351 g/mol