Få mere at vide
Oxymetazoline Hydrochloride, TRC
Artikelnummer. 30428389
Skift visning
Mængde:
5 g
Artikelnummer. Mængde
30428389 5 g
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30428389 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCO8764705G
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Oxymetazoline Hydrochloride
CAS 2315-02-8
Molekylær formel C16 H24 N2 O . Cl H
Mængde 5 g
Synonym Oxymetazoline Hydrochloride, 3-[(4,5-Dihydro-1H-imidazol-2-yl)methyl]-6-(1,1-dimethylethyl)-2,4-dimethylphenol hydrochloride (1:1), 3-[(4,5-Dihydro-1H-imidazol-2-yl)methyl]-6-(1,1-dimethylethyl)-2,4-dimethylphenol monohydrochloride, 6-tert-Butyl-3-(2-imidazolin-2-ylmethyl)-2,4-dimethylphenol hydrochloride, 6-tert-Butyl-3-(2-imidazolin-2-ylmethyl)-2,4-dimethylphenol monohydrochloride, 2,6-Dimethyl-4-tertiarybutyl-3-hydroxyphenyl)methylimidazoline hydrochloride, 2-(4-tert-Butyl-2,6-dimethyl-3-hydroxybenzyl)-2-imidazolinium chloride, 4-Way Nasal 12 Hour Spray, 4-Way Nasal Spray, 6-tert-Butyl-3-(2-imidazolin-2-ylmethyl)-2,4-dimethylphenol hydrochloride, Afrazine, Afrin, Afrin hydrochloride, Allerest 12 Hour Nasal Spray, Dristan Long-Lasting Nasal Mist, Duration, Duration 12 Hour Nasal Spray, H 990, Iliadin, Nafrine, Nasivin, Neo-Synephrine 12 Hour, Neo-Synephrine 12 Hour NTZ, Nostrilla, Ocuclear, Oxilin, Oxymetazoline chloride, Oxymetazoline hydrochloride, Respir, Sch 9384
InChI formel InChI=1S/C16H24N2O.ClH/c1-10-8-13(16(3,4)5)15(19)11(2)12(10)9-14-17-6-7-18-14;/h8,19H,6-7,9H2,1-5H3,(H,17,18);1H
SMIL Cl.Cc1cc(c(O)c(C)c1CC2=NCCN2)C(C)(C)C
IUPAC navn 6-tert-butyl-3-(4,5-dihydro-1H-imidazol-2-ylmethyl)-2,4-dimethylphenol;hydrochloride
Molekylvægt (g/mol) 296.84
Formel vægt 296.1655