Få mere at vide
Oxymesterone, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Oxymesterone |
| CAS | 145-12-0 |
| Molekylær formel | C20 H30 O3 |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | Androst-4-en-3-one','4,17-dihydroxy-17-methyl-','(17β)-, Androst-4-en-3-one','4,17β-dihydroxy-17-methyl- (6CI,8CI), 4,17β-Dihydroxy-17-methylandrost-4-en-3-one, 4,17β-Dihydroxy-17α-methylandrost-4-en-3-one, 4-Hydroxy-17-methyltestosterone, 4-Hydroxy-17α-methyltestosterone, Anamidol, Aranabol, NSC 45048, Oranabol, Oxymesterone, Oxymestrone, Theranabol |
| InChI formel | InChI=1S/C20H30O3/c1-18-9-8-16(21)17(22)15(18)5-4-12-13(18)6-10-19(2)14(12)7-11-20(19,3)23/h12-14,22-23H,4-11H2,1-3H3/t12-,13+,14+,18-,19+,20+/m1/s1 |
| SMIL | C[C@]1(O)CC[C@H]2[C@@H]3CCC4=C(O)C(=O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C |
| IUPAC navn | (8R,9S,10R,13S,14S,17S)-4,17-dihydroxy-10,13,17-trimethyl-2,6,7,8,9,11,12,14,15,16-decahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-3-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 318.45 |
| Formel vægt | 318.2195 |