Få mere at vide
(+)-Oxymatrine, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30327200
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
30327200 25 mg
1 options
Artikelnummer. 30327200 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREC15804000
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Oxymatrine
CAS 16837-52-8
Analyt- eller komponentnavne Oxymatrine
Forsendelsestilstand +20°C
Molekylær formel C15 H24 N2 O2
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym 1H,5H,10H-Dipyrido[2,1-f:3',2',1'-ij][1,6]naphthyridin-10-one, dodecahydro-, 4-oxide, (4R,7aS,13aR,13bR,13cS)-, Matridin-15-one, 1-oxide, (1β)-, Matrine, 1-oxide (8CI), Matrine, N-oxide (6CI,7CI), (+)-Matrine N-oxide, (+)-Oxymatrine, 1H,5H,10H-Dipyrido[2,1-f:3',2',1'-ij][1,6]naphthyridin-10-one, dodecahydro-, 4-oxide, [4R-(4α,7aβ,13aα,13bβ,13cβ)]-, Ammothamnine, Matrine 1β-oxide, Matrine N1-oxide, Oxymatrine
InChI formel InChI=1S/C15H24N2O2/c18-14-7-1-6-13-12-5-3-9-17(19)8-2-4-11(15(12)17)10-16(13)14/h11-13,15H,1-10H2/t11-,12+,13+,15-,17?/m0/s1
SMIL [O-][N+]12CCC[C@H]3CN4[C@H](CCCC4=O)[C@@H](CCC1)[C@@H]23
Molekylvægt (g/mol) 264.36
Mængde 25 mg
Formel vægt 264.1838 g/mol