Få mere at vide
MedChemExpress Oxymatrine
Artikelnummer. 16431496
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
200 mg
Artikelnummer. Mængde
16431496 200 mg
1 options
Artikelnummer. 16431496 Leverandør MedChemExpress Leverandørnr. HYN0158
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
MedChemExpress Oxymatrine, an alkaloid from the roots of Sophora species, with anti-inflammatory, antifibrosis, and antitumor effects, inhibits the iNOS expression and TGF-β/Smad pathway. Oxymatrine inhibits bocavirus minute virus of canines (MVC) replication, reduces viral gene expression and decreases apoptosis induced by viral infection.
Tekniske data
Indhold og opbevaring Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
Molekylvægt (g/mol) 264.36 g/mol
Forsendelsestilstand Room temperature
Til brug med (applikation) COVID-19-anti-virus
CAS 16837-52-8
Produkttype Natural Products
Renhed 98.0%
Opløselighed H2O : 100 mg/mL (378.27 mM∣Need ultrasonic) ∣DMSO : 100 mg/mL (378.27 mM∣Need ultrasonic)
Mål TGF-beta/Smad∣Influenza Virus
Mængde 200 mg