missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Oxyisofenphos, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Isofenphos-oxon |
| CAS | 31120-85-1 |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Molekylær formel | C15 H24 N O5 P |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | Salicylic acid','isopropyl ester','ethyl isopropylphosphoramidate (8CI), Isofenphos oxon, Oxyisofenphos, Benzoic acid','2-[[ethoxy[(1-methylethyl)amino]phosphinyl]oxy]-','1-methylethyl ester |
| InChI formel | InChI=1S/C15H24NO5P/c1-6-19-22(18,16-11(2)3)21-14-10-8-7-9-13(14)15(17)20-12(4)5/h7-12H,6H2,1-5H3,(H,16,18) |
| SMIL | CCOP(=O)(NC(C)C)Oc1ccccc1C(=O)OC(C)C |
| IUPAC navn | propan-2-yl 2-[ethoxy-(propan-2-ylamino)phosphoryl]oxybenzoate |
| Molekylvægt (g/mol) | 329.33 |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?