Få mere at vide
PureAire Monitoring Systems, Inc. Iltmonitor til handskerum med 10+ års sensor
Artikelnummer. 16218831
Skift visning
Til brug med (udstyr):
Handskerum
Artikelnummer. Til brug med (udstyr)
16218831 Handskerum
1 options
Artikelnummer. 16218831 Leverandør PureAire Monitoring Systems, Inc. Leverandørnr. 99142
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Designet til små indhegninger eller vakuummiljøer, der bruger nitrogen eller kryogenik. Overvågningssteder omfatter lægemidler, halvledere, hospitaler, universiteter og laboratorier. Monitoren forbliver nøjagtig i inaktive miljøer ned til 0 % ilt.
  • Lang levetid 10+ års gennemsnitlig sensorlevetid
  • To-alarm sætpunkter for 19,5 % og 18,0 %
  • Indbygget hørbar alarm 90 db
  • Digitalt display og 4-20mA analog udgang
  • Monteringsbeslag til handskerum
Hvorfor vælge PureAire?
  • Som industrileder inden for iltovervågning og gasdetektion, PureAire er dedikeret til sikkerheden for vores kunder og de kunder, de betjener, ved at fremstille skærme, der er langtidsholdbare, innovative og pålidelige.
Hvad er en O 2 Monitor?
  • Air Check O 2 Deficiency Monitor er designet til kontinuerlig overvågning, hvor lave iltniveauer skal overvåges.
Installation. Plug-in klar.
  • Skærmen kommer klar til at arbejde lige ud af æsken. Du skal blot sikre enheden på boksen og tilslutte den. Monitoren begynder at tage prøver af iltniveauer efter en 4 minutters opstartsperiode. Niveauer vises tydeligt på skærmen for nem adgang og synlighed.
Certificeringer
CE-mærke
garanti
2 år
Tekniske data
Certificeringer/compliance CE
Dybde (engelsk) 3 tommer
Dybde (metrisk) 76 mm
Dimensioner (L x B x H) 3 x 5,125 x 3,15 tommer.
Til brug med (udstyr) Handskerum
Højde (engelsk) 3,15 tommer.
Højde (metrisk) 80 mm
Fugtighedsområde 0-95%
Temperaturområde (engelsk) -40 °F til +134 °F
Temperaturområde (metrisk) -40 til + 55 °C
Spænding 24V
garanti 2 år efter ETD
Vægt (engelsk) 1.1 lb.
Vægt (metrisk) 0.5 kg
Bredde (engelsk) 5.125 tommer.
Bredde (metrisk) 130 mm