Få mere at vide
PureAire Monitoring Systems, Inc. Iltmangelmonitor KF25 med 10+ års sensor
Artikelnummer. 16288821
Skift visning
Komponenter målt:
Ilt
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Komponenter målt Pakningsstørrelse
16288821 Ilt Hver
1 options
Artikelnummer. 16288821 Leverandør PureAire Monitoring Systems, Inc. Leverandørnr. 99128
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    24610.00 DKK
    17884.62 DKK / Pakke med 1
    Spare 6725.38 DKK
    27% Slukket
Forventet forsendelse: 23-12-2026
Til brug i et vakuummiljø, OLED-printer, nitrogengenerator eller maskiner, der bruger nitrogen og kryogenik. Den robuste zirconiumsensor med en gennemsnitlig levetid på 10 år er forbundet via KF25-flangen. Sensoren er forbundet til skærmen ved hjælp af et 3m kabel for nem tilslutning.
  • Lang levetid 10+ års gennemsnitlig sensorlevetid
  • To-alarm sætpunkter for 19,5 % og 18,0 %
  • Indbygget hørbar alarm 90 db
  • Digitalt display og 4-20mA analog udgang
  • Vægmonteringsbeslag
Hvorfor vælge PureAire?
  • Som industrileder inden for iltovervågning og gasdetektion, PureAire er dedikeret til sikkerheden for vores kunder og de kunder, de betjener, ved at fremstille skærme, der er langtidsholdbare, innovative og pålidelige.
Hvad er en O 2 Monitor?
  • Air Check O 2 Deficiency Monitor er designet til kontinuerlig overvågning, hvor lave iltniveauer kan udgøre en fare eller en risiko for personalet.
Hvilke gasser kan en O 2 -monitor bruges til?
  • PureAires ’iltmonitorer kan bruges til nitrogen, argon og helium.
Installationen er nem. Plug-in klar.
  • Skærmen kommer klar til at arbejde lige ud af æsken. Du skal blot sikre enheden på væggen 1-2 meter fra gaskilden, tilslutte den og tænde den. Monitoren begynder at tage prøver af iltniveauer efter en 4 minutters opstartsperiode. Niveauer vises tydeligt på skærmen for nem adgang og synlighed.
Certificeringer
CE-mærke
garanti
2 år
Tekniske data
Dybde (engelsk) 3 tommer
Dybde (metrisk) 76 mm
Komponenter målt Ilt
Dimensioner (L x B x H) 3 x 5,125 x 3,15 tommer.
Højde (engelsk) 3,15 tommer.
Højde (metrisk) 80 mm
Fugtighedsområde 0-95%
Temperaturområde (engelsk) -40 °F til +134 °F
Temperaturområde (metrisk) -40 til +55 °C
Spænding 24 VDC
garanti 2 år efter ETD
Vægt (engelsk) 1.1 lb.
Vægt (metrisk) 0.5 kg
Bredde (engelsk) 5.125 tommer.
Bredde (metrisk) 130 mm