Få mere at vide
PureAire Monitoring Systems, Inc. Iltmangelmonitor med 3 m kabel og 10+ års sensor
Artikelnummer. 16238831
Skift visning
Inkluderer:
3 m kabel
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Inkluderer Pakningsstørrelse
16238831 3 m kabel Hver
1 options
Artikelnummer. 16238831 Leverandør PureAire Monitoring Systems, Inc. Leverandørnr. 99145
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    20335.00 DKK
    14711.54 DKK / Pakke med 1
    Spare 5623.46 DKK
    27% Slukket
Forventet forsendelse: 07-12-2026
Perfekt til faciliteter, der bruger nitrogen, helium og argon. Monitoren er bedst egnet til lukkede rum, kryogene steder og frysere. 3 meter kabel medfølger. Skærmen forbliver nøjagtig ved temperaturer så lave som -40 °C. Vores zirkoniumsensor holder 10 år eller mere.
  • Lang levetid 10+ års gennemsnitlig sensorlevetid
  • To-alarm sætpunkter for 19,5 % og 18,0 %
  • Indbygget hørbar alarm 90 db
  • 3 meter kabel
  • Digitalt display og 4-20mA analog udgang
  • Vægmonteringsbeslag
Hvorfor vælge PureAire?
  • Som industrileder inden for iltovervågning og gasdetektion, PureAire er dedikeret til sikkerheden for vores kunder og de kunder, de betjener, ved at fremstille skærme, der er langtidsholdbare, innovative og pålidelige.
Hvad er en O 2 Monitor?
  • Air Check O 2 Deficiency Monitor er designet til kontinuerlig overvågning, hvor lave iltniveauer kan udgøre en fare for personalet.
Installationen er nem. Plug-in klar.
  • Skærmen kommer klar til at arbejde lige ud af æsken. Du skal blot sikre enheden på væggen 1-2 meter fra gaskilden og tilslutte den. Monitoren begynder at tage prøver af iltniveauer efter en 4 minutters opstartsperiode. Niveauer vises tydeligt på skærmen for nem adgang og synlighed.
Certificeringer
CE-mærke
garanti
2 år
Tekniske data
Certificeringer/compliance CE
Dybde (engelsk) 3 tommer
Dybde (metrisk) 76 mm
Dimensioner (L x B x H) 3 x 5,125 x 3,25 tommer.
Højde (engelsk) 3,15 tommer.
Højde (metrisk) 80 mm
Fugtighedsområde 0-95%
Inkluderer 3 m kabel
Temperaturområde (engelsk) -40 °F til +134 °F
Temperaturområde (metrisk) -40 til +55 °C
Spænding 24V
garanti 2 år efter ETD
Vægt (engelsk) 1.1 lb.
Vægt (metrisk) 0.5 kg
Bredde (engelsk) 5.125 tommer.
Bredde (metrisk) 130 mm