Få mere at vide
PureAire Monitoring Systems, Inc. Iltmangelmonitor 0-25 % med 10+ års sensor
Artikelnummer. 16278821
Skift visning
Komponenter målt:
Ilt
Artikelnummer. Komponenter målt
16278821 Ilt
1 options
Artikelnummer. 16278821 Leverandør PureAire Monitoring Systems, Inc. Leverandørnr. 99116
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    19280.00 DKK
    13942.31 DKK / Pakke med 1
    Spare 5337.69 DKK
    27% Slukket
Forventet forsendelse: 02-12-2026
Perfekt til faciliteter, der bruger nitrogen, helium og argon. Monitoren er bedst egnet til lukkede rum, kryogene steder og frysere. Forbliver nøjagtig ved temperaturer helt ned til -40 °C. Vores zirkoniumsensor holder 10 år eller mere.
  • Lang levetid 10+ års gennemsnitlig sensorlevetid
  • To-alarm sætpunkter for 19,5 % og 18,0 %
  • Indbygget hørbar alarm 90 db
  • Digitalt display og 4-20mA analog udgang
  • Vægmonteringsbeslag
Hvorfor vælge PureAire?
  • Som industrileder inden for iltovervågning og gasdetektion, PureAire er dedikeret til sikkerheden for vores kunder og de kunder, de betjener, ved at fremstille skærme, der er langtidsholdbare, innovative og pålidelige.
Hvad er en O 2 Monitor?
  • Air Check O 2 Deficiency Monitor er designet til kontinuerlig overvågning, hvor lave iltniveauer kan udgøre en fare for personalet.
Hvilke gasser kan en O 2 -monitor bruges til?
  • PureAires ’iltmonitorer kan bruges til nitrogen, argon og helium.
Installationen er nem. Plug-in klar.
  • Skærmen kommer klar til at arbejde lige ud af æsken. Du skal blot sikre enheden på væggen 1-2 meter fra gaskilden, tilslutte den og tænde den. Monitoren begynder at tage prøver af iltniveauer efter en 4 minutters opstartsperiode. Niveauer vises tydeligt på skærmen for nem adgang og synlighed.
Certificeringer
CE-mærke
garanti
2 år
Tekniske data
Dybde (engelsk) 3 tommer
Dybde (metrisk) 76 mm
Komponenter målt Ilt
Dimensioner (L x B x H) 5,125 x 3,15 x3 tommer.
Højde (engelsk) 3,15 tommer.
Højde (metrisk) 80 mm
Fugtighedsområde 0-95% RH
Temperaturområde (engelsk) -40 °F til +134 °F
Temperaturområde (metrisk) -40 til +55 °C
Spænding 24 VDC / 250mA
garanti 2 år efter ETD
Vægt (engelsk) 1.1 lb.
Vægt (metrisk) 0.5 kg
Bredde (engelsk) 5.125 tommer.
Bredde (metrisk) 130 mm