Få mere at vide
Oxygen Cylinder Trolleys
Artikelnummer. 12925961
Encompass
Skift visning
Dimensioner (L x B x H):
420 x 400 x 1100 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Dimensioner (L x B x H) Pakningsstørrelse
12925961 420 x 400 x 1100 mm Hver
1 options
Artikelnummer. 12925961 Leverandør Brand Not Defined Leverandørnr. TS178L
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
The tubular frame has a sheet steel base and retaining straps to hold the cylinder in position. Each trolley is fitted with anti-static metal centred wheels and front 100mm non-marking corner buffers.
Tekniske data
Højde (metrisk) 1100 mm
Dimensioner (L x B x H) 420 x 400 x 1100 mm
Længde (metrisk) 420 mm
Bredde (metrisk) 400 mm
Holder Oxygen Cylinder
Produkttype Oxygen Cylinder Trolleys
Til brug med (udstyr) Oxygen Cylinder