Få mere at vide
Memmert™ Ilt kontrol
Shop alle Memmert produkter
Til brug med (udstyr):
ICO150MED
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- N 2 tilslutningssæt inkluderer en slange med kobling og klemme
- Til styring af iltkoncentrationen
- Kræver aktiv mikroprocessorkontrol
Tekniske data
Tekniske data
| Nøjagtighed | 0.001 |
| Oversigt | Justeringsområde 1 % til 20 % O 2 |
| Til brug med (udstyr) | ICO150MED |
| Type | Tilbehør, iltkontrol |
| Til brug med (applikation) | Styring af iltkoncentration ved N 2 -indtag |
| Inkluderer | N 2 tilslutningssæt |