Få mere at vide
Hirschmann™ Iltflasker
Artikelnummer. 11712293
Skift visning
Volumen (metrisk):
200 til 300 ml
Pakningsstørrelse:
Pakke med 2
Artikelnummer. Volumen (metrisk) Pakningsstørrelse
11712293 200 til 300 ml Pakke med 2
1 options
Artikelnummer. 11712293 Leverandør Hirschmann™ Leverandørnr. 6500187
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    614.25 DKK
    567.78 DKK / Pakke med 2
    Spare 46.47 DKK
    7% Slukket
På lager
Individuelt mærkede og kalibrerede iltflasker iflg. Til winkler
  • Acc. til Winkler
  • Hvid graduering
  • Præcis justeret
  • Med mærkningsfirkant
  • Fortløbende serienummereret på flasken og den skrå glasprop
Tekniske data
Volumen (metrisk) 200 til 300 ml
Højde (metrisk) 135 mm