Få mere at vide
Oxyfluorfen 100 μg/mL in Methanol, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30310682
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30310682 1 ml
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30310682 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREGA09010369ME
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Oxyfluorfen
CAS 42874-03-3
Analyt- eller komponentnavne Oxyfluorfen
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C15 H11 Cl F3 N O4
Koncentration 100 μg/mL
Certificeringer/compliance ISO 17034
InChI formel InChI=1S/C15H11ClF3NO4/c1-2-23-14-8-10(4-5-12(14)20(21)22)24-13-6-3-9(7-11(13)16)15(17,18)19/h3-8H,2H2,1H3
SMIL CCOc1cc(Oc2ccc(cc2Cl)C(F)(F)F)ccc1[N+](=O)[O-]
IUPAC navn 2-chloro-1-(3-ethoxy-4-nitrophenoxy)-4-(trifluoromethyl)benzene
Opløsningsmiddel eller Matrix Methanol
Molekylvægt (g/mol) 361.7
Mængde 1 ml
Formel vægt 361.0329 g/mol