Få mere at vide
Oxydibenzen, Mikromol™
Artikelnummer. 30049855
Skift visning
Mængde:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30049855 25 mg
17973006 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30049855 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0461.070025
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
Oxydibenzen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Oxydibenzene
CAS 101-84-8
Analyt- eller komponentnavne Oxydibenzene
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C12 H10 O
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym Oxydibenzene, Propofol Imp. I (EP), Benzene, 1,1'-oxybis-, Phenyl ether (8CI), 1,1'-Oxybis[benzene], Barrel Therm 330, Benzene, phenoxy-, Biphenyl oxide, Chemcryl JK-EB, Diphenyl ether, Diphenyl oxide, NSC 19311, Oxybisbenzene, Phenoxybenzene, Phenyl oxide, Propofol Impurity I
InChI formel InChI=1S/C12H10O/c1-3-7-11(8-4-1)13-12-9-5-2-6-10-12/h1-10H
SMIL O(c1ccccc1)c2ccccc2
IUPAC navn phenoxybenzen
Molekylvægt (g/mol) 170.21
Mængde 25 mg
Formel vægt 170,0732 g/mol