Få mere at vide
Oxycodone N-Oxide, Mikromol™
Beskrivelse
Oxycodone N-Oxide
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Oxycodone N-Oxide |
| CAS | 71539-52-1 |
| Analyt- eller komponentnavne | Oxycodone N-Oxide |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C18 H21 N O5 |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | Oxycodone N-Oxide, Codeinone, 7,8-dihydro-14-hydroxy-, N-oxide (6CI), 14-Hydroxydihydrocodeinone N-oxide, Oxycodeinone N-oxide, Morphinan-6-one, 4,5-epoxy-14-hydroxy-3-methoxy-17-methyl-, 17-oxide, (5alpha)-, Oxycodone Related Compound B |
| InChI formel | InChI=1S/C18H21NO5/c1-19(22)8-7-17-14-10-3-4-12(23-2)15(14)24-16(17)11(20)5-6-18(17,21)13(19)9-10/h3-4,13,16,21H,5-9H2,1-2H3/t13-,16+,17+,18-,19?/m1/s1 |
| SMIL | COc1ccc2C[C@@H]3[C@]4(O)CCC(=O)[C@@H]5Oc1c2[C@]45CC[N+]3(C)[O-] |
| IUPAC navn | (4R,4aS,7aR,12bS)-4a-hydroxy-9-methoxy-3-methyl-3-oxido-2,4,5,6,7a,13-hexahydro-1H-4,12-methanobenzofuro[3,2-e]isoquinoline-3-ium-7-one |
| Vis mere |