Få mere at vide
Oxycodone N-Oxide, Mikromol™
Artikelnummer. 17921916
Skift visning
Mængde:
50 mg
Artikelnummer. Mængde
17921916 50 mg
1 options
Artikelnummer. 17921916 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0672.06
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Oxycodone N-Oxide
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Oxycodone N-Oxide
CAS 71539-52-1
Analyt- eller komponentnavne Oxycodone N-Oxide
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C18 H21 N O5
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym Oxycodone N-Oxide, Codeinone, 7,8-dihydro-14-hydroxy-, N-oxide (6CI), 14-Hydroxydihydrocodeinone N-oxide, Oxycodeinone N-oxide, Morphinan-6-one, 4,5-epoxy-14-hydroxy-3-methoxy-17-methyl-, 17-oxide, (5alpha)-, Oxycodone Related Compound B
InChI formel InChI=1S/C18H21NO5/c1-19(22)8-7-17-14-10-3-4-12(23-2)15(14)24-16(17)11(20)5-6-18(17,21)13(19)9-10/h3-4,13,16,21H,5-9H2,1-2H3/t13-,16+,17+,18-,19?/m1/s1
SMIL COc1ccc2C[C@@H]3[C@]4(O)CCC(=O)[C@@H]5Oc1c2[C@]45CC[N+]3(C)[O-]
IUPAC navn (4R,4aS,7aR,12bS)-4a-hydroxy-9-methoxy-3-methyl-3-oxido-2,4,5,6,7a,13-hexahydro-1H-4,12-methanobenzofuro[3,2-e]isoquinoline-3-ium-7-one
Molekylvægt (g/mol) 331.36
Mængde 50 mg
Formel vægt 331.142 g/mol