missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Oxyclozanide, TRC

Artikelnummer. 30409097
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
250 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30409097 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30409097 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCO870640250MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Oxyclozanide
CAS 2277-92-1
Molekylær formel C13 H6 Cl5 N O3
Mængde 250 mg
Synonym 2,3,5-Trichloro-N-(3,5-dichloro-2-hydroxyphenyl)-6-hydroxybenzamide, 3,3',5,5',6-Pentachloro-2,2'-dihydroxybenzanilide, 3,3',5,5',6-Pentachloro-2'-hydroxysalicylanilide, 3,5,6,3',5'-Pentachloro-2,2'-dihydroxybenzanilide, Diplin, ICI 46638, Oxyclozanid, Oxyclozanide, Zanil, Zanilox
InChI formel InChI=1S/C13H6Cl5NO3/c14-4-1-6(16)11(20)8(2-4)19-13(22)9-10(18)5(15)3-7(17)12(9)21/h1-3,20-21H,(H,19,22)
SMIL Oc1c(Cl)cc(Cl)cc1NC(=O)c2c(O)c(Cl)cc(Cl)c2Cl
IUPAC navn 2,3,5-trichloro-N-(3,5-dichloro-2-hydroxyphenyl)-6-hydroxybenzamide
Molekylvægt (g/mol) 401.46
Formel vægt 398.879
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.