Få mere at vide
Oxyclozanide, MedChemExpress
Artikelnummer. 16457386
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
16457386 100 mg
1 options
Artikelnummer. 16457386 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY17594
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
MedChemExpress Oxyclozanide is a salicylanilide anthelmintic drug that mainly acts by uncoupling oxidative phosphorylation in flukes.
Oxyclozanide is a salicylanilide anthelmintic drug that mainly acts by uncoupling oxidative phosphorylation in flukes.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Oxyclozanide
CAS 2277-92-1
Farve Off-White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C13H6Cl5NO3
Mængde 100 mg
Opløselighedsinformation DMSO : 100 mg/mL (249.09 mM; Need ultrasonic)
SMIL O=C(NC1=CC(Cl)=CC(Cl)=C1O)C2=C(O)C(Cl)=CC(Cl)=C2Cl
Molekylvægt (g/mol) 401.46
Formel vægt 401.46
Procent renhed 98.85%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) COVID-19-immunoregulation