Få mere at vide
Oxyclozanid, LoGiCal
Artikelnummer. 30457432
Skift visning
Mængde:
5 mg
Artikelnummer. Mængde
30457432 5 mg
1 options
Artikelnummer. 30457432 Leverandør LoGiCal Leverandørnr. LGCFOR0707.00
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
LoGiCals certificerede referencematerialer som smarte, native løsninger og stabile isotop-mærkede løsninger, med ekspertdokumentation og support. Fra retsmedicinske til kliniske laboratorier – vælg LoGiCal for selvtillid, overholdelse og analytisk ekspertise.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Oxyclozanide
CAS 2277-92-1
Analyt- eller komponentnavne Oxyclozanide
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C13 H6 Cl5 N O3
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym 2,3,5-Trichloro-N-(3,5-dichloro-2-hydroxyphenyl)-6-hydroxybenzamide, 3,3',5,5',6-Pentachloro-2,2'-dihydroxybenzanilide, 3,3',5,5',6-Pentachloro-2'-hydroxysalicylanilide, 3,5,6,3',5'-Pentachloro-2,2'-dihydroxybenzanilide, Diplin, ICI 46638, Oxyclozanid, Oxyclozanide, Zanil, Zanilox
InChI formel InChI=1S/C13H6Cl5NO3/c14-4-1-6(16)11(20)8(2-4)19-13(22)9-10(18)5(15)3-7(17)12(9)21/h1-3,20-21H,(H,19,22)
Løsningstype Fedt
SMIL Oc1c(Cl)cc(Cl)cc1NC(=O)c2c(O)c(Cl)cc(Cl)c2Cl
IUPAC navn 2,3,5-trichloro-N-(3,5-dichloro-2-hydroxyphenyl)-6-hydroxybenzamid
Industry Type Klinisk testning
Molekylvægt (g/mol) 401.46
Mængde 5 mg
Formel vægt 398,879 g/mol