Få mere at vide
Oxyclozanide 1000 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30326765
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30326765 1 ml
1 options
Artikelnummer. 30326765 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREA15793000AL1000
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Oxyclozanide
CAS 2277-92-1
Analyt- eller komponentnavne Oxyclozanide
Forsendelsestilstand +20°C
Molekylær formel C13 H6 Cl5 N O3
Koncentration 1000 μg/mL
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym 2,3,5-Trichloro-N-(3,5-dichloro-2-hydroxyphenyl)-6-hydroxybenzamide, 3,3',5,5',6-Pentachloro-2,2'-dihydroxybenzanilide, 3,3',5,5',6-Pentachloro-2'-hydroxysalicylanilide, 3,5,6,3',5'-Pentachloro-2,2'-dihydroxybenzanilide, Diplin, ICI 46638, Oxyclozanid, Oxyclozanide, Zanil, Zanilox
InChI formel InChI=1S/C13H6Cl5NO3/c14-4-1-6(16)11(20)8(2-4)19-13(22)9-10(18)5(15)3-7(17)12(9)21/h1-3,20-21H,(H,19,22)
SMIL Oc1c(Cl)cc(Cl)cc1NC(=O)c2c(O)c(Cl)cc(Cl)c2Cl
IUPAC navn 2,3,5-trichloro-N-(3,5-dichloro-2-hydroxyphenyl)-6-hydroxybenzamide
Opløsningsmiddel eller Matrix Acetonitrile
Molekylvægt (g/mol) 401.46
Mængde 1 ml
Formel vægt 398.879 g/mol