missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Oxychloroaphine, TRC

Artikelnummer. 30428061
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30428061 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30428061 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCO8705781MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Oxychloroaphine
CAS 550-89-0
Molekylær formel C13 H9 N3 O
Mængde 1 mg
Synonym Oxychloraphin, Oxychlororaphine, Phenazine-1-carboxyamide
InChI formel InChI=1S/C13H9N3O/c14-13(17)8-4-3-7-11-12(8)16-10-6-2-1-5-9(10)15-11/h1-7H,(H2,14,17)
SMIL O=C(N)C=1C=CC=C2N=C3C=CC=CC3=NC21
IUPAC navn phenazine-1-carboxamide
Molekylvægt (g/mol) 223.23
Formel vægt 223.0746
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.