missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Oxychloroaphine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Oxychloroaphine |
| CAS | 550-89-0 |
| Molekylær formel | C13 H9 N3 O |
| Mængde | 2.5 mg |
| Synonym | Oxychloraphin, Oxychlororaphine, Phenazine-1-carboxyamide |
| InChI formel | InChI=1S/C13H9N3O/c14-13(17)8-4-3-7-11-12(8)16-10-6-2-1-5-9(10)15-11/h1-7H,(H2,14,17) |
| SMIL | O=C(N)C=1C=CC=C2N=C3C=CC=CC3=NC21 |
| IUPAC navn | phenazine-1-carboxamide |
| Molekylvægt (g/mol) | 223.23 |
| Formel vægt | 223.0746 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?