Få mere at vide
Oxychlordane, TRC
Artikelnummer. 30041074
Skift visning
Mængde:
1 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30041074 10 mg
30040725 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30041074 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCO87057510MG
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 27304-13-8
Molekylær formel C10 H4 Cl8 O
Molekylvægt (g/mol) 423.76
Synonym 2,5-Methano-2H-indeno[1,2-b]oxirene, 2,3,4,5,6,6a,7,7-octachloro-1a,1b,5,5a,6,6a-hexahydro-, (1aα,1bβ,2α,5α,5aβ,6β,6aα)-, 4,7-Methanoindan, 1,2,4,5,6,7,8,8-octachloro-2,3-epoxy-3a,4,7,7a-tetrahydro-, exo,endo- (8CI), rel-(1aR,1bS,2R,5S,5aR,6S,6aS)-2,3,4,5,6,6a,7,7-Octachloro-1a,1b,5,5a,6,6a-hexahydro-2,5-methano-2H-indeno[1,2-b]oxirene, (±)-Oxychlordane, Octachlor epoxide, Oxychlordan, Oxychlordane
SMIL Cl[C@@H]1[C@@H]2[C@H]([C@@H]3O[C@]13Cl)[C@]4(Cl)C(=C(Cl)[C@@]2(Cl)C4(Cl)Cl)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale oxy-Chlordane
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 10 mg
InChI formel InChI=1S/C10H4Cl8O/c11-3-1-2(6-9(3,16)19-6)8(15)5(13)4(12)7(1,14)10(8,17)18/h1-3,6H/t1-,2+,3+,6-,7+,8-,9+/m0/s1
Formel vægt 419.777
Procent renhed >95%