Få mere at vide
Oxybutynin N-Oxide 90%, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Oxybutynin N-Oxide |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C22H31NO4/c1-3-23(26,4-2)17-11-12-18-27-21(24)22(25,19-13-7-5-8-14-19)20-15-9-6-10-16-20/h5,7-8,13-14,20,25H,3-4,6,9-10,15-18H2,1-2H3 |
| Formel vægt | 373.2253 |