Få mere at vide
Oxybutynin, MedChemExpress
Beskrivelse
Oxybutynin is an anticholinergic agent, which inhibits vascular Kv channels in a concentration-dependent manner, with an IC50 of 11.51 μM.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Oxybutynin |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 5633-20-5 |
| Farve | White |
| Mængde | 100 mg |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C22H31NO3 |
| Til brug med (applikation) | Neuroscience-Neuromodulation |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 100 mg/mL (279.73 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : ≥ 50 mg/mL (139.86 mM) |
| SMIL | O=C(C(O)(C1=CC=CC=C1)C2CCCCC2)OCC#CCN(CC)CC |
| Vis mere |