Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Oxybutynin hydrochlorid
Artikelnummer. 16584384 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16584384 25 g -
16564384 1 g -
16574384 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 16584384 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 463500250
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1508-65-2 | C22H32ClNO3 | 393.95 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1508-65-2
Molekylvægt (g/mol) 393.95
InChI nøgle SWIJYDAEGSIQPZ-UHFFFAOYNA-N
IUPAC navn 4-(diethylamino)but-2-yn-1-yl-2-cyclohexyl-2-hydroxy-2-phenylacetat-hydrochlorid
SMIL Cl.CCN(CC)CC#CCOC(=O)C(O)(C1CCCCC1)C1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Oxybutynin hydrochloride
Smeltepunkt 125.0°C to 128.0°C
Molekylær formel C22H32ClNO3
Mængde 25 g
Opløselighedsinformation Solubility aq. soln.: slightly soluble.
Formel vægt 393.95