missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Oxybutynin-d11 Chloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Oxybutynin-d11 Chloride |
| Mængde | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C22H31NO3.ClH/c1-3-23(4-2)17-11-12-18-26-21(24)22(25,19-13-7-5-8-14-19)20-15-9-6-10-16-20;/h5,7-8,13-14,20,25H,3-4,6,9-10,15-18H2,1-2H3;1H/i6D2,9D2,10D2,15D2,16D2,20D; |
| Formel vægt | 404.276 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?