missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Oxybutynin chloride, MedChemExpress

Artikelnummer. 16482076
Encompass_Preferred
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
100 mg
500 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16482076 500 mg
16408206 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 16482076 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYB0267A

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

MedChemExpress Oxybutynin chloride is an anticholinergic agent, which inhibits vascular Kv channels in a concentration-dependent manner, with an IC50 of 11.51 μM.

Oxybutynin chloride is an anticholinergic agent, which inhibits vascular Kv channels in a concentration-dependent manner, with an IC50 of 11.51 μM.

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Oxybutynin chloride
Fysisk form Solid
CAS 1508-65-2
Farve White
Mængde 500 mg
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C22H32ClNO3
Til brug med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 100 mg/mL (253.84 mM) ∣H2O : 33.33 mg/mL (84.60 mM; Need ultrasonic)
SMIL O=C(C(O)(C1=CC=CC=C1)C2CCCCC2)OCC#CCN(CC)CC.[H]Cl
Molekylvægt (g/mol) 393.95
Formel vægt 393.95
Procent renhed 98.31%
Grad Research
Vis mere Vis mindre

Research purposes only

Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.