Få mere at vide
Oxybuprocaine N-Oxide Dihydrochloride, Mikromol™
Artikelnummer. 30050394
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
30050394 100 mg
1 options
Artikelnummer. 30050394 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0543.05
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Oxybuprocaine N-Oxide Dihydrochloride
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Oxybuprocaine N-Oxide Dihydrochloride
CAS 2727060-44-6
Analyt- eller komponentnavne Oxybuprocaine N-Oxide Dihydrochloride
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C17 H28 N2 O4 . 2 Cl H
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Oxybuprocaine N-Oxide Dihydrochloride
InChI formel InChI=1S/C17H28N2O4.2ClH/c1-4-7-11-22-16-13-14(8-9-15(16)18)17(20)23-12-10-19(21,5-2)6-3;;/h8-9,13H,4-7,10-12,18H2,1-3H3;2*1H
SMIL Cl.Cl.CCCCOc1cc(ccc1N)C(=O)OCC[N+]([O-])(CC)CC
IUPAC navn 2-(4-amino-3-butoxybenzoyl)oxy-N,N-diethylethanamine oxide;dihydrochloride
Molekylvægt (g/mol) 397.34
Mængde 100 mg
Formel vægt 396.1583 g/mol