Få mere at vide
Oxybuprocaine Hydrochloride, Mikromol™
Artikelnummer. 17920796
Skift visning
Mængde:
500 mg
Artikelnummer. Mængde
17920796 500 mg
1 options
Artikelnummer. 17920796 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0543.00
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Oxybuprocaine Hydrochloride
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Oxybuprocaine Hydrochloride
CAS 5987-82-6
Analyt- eller komponentnavne Oxybuprocaine Hydrochloride
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C17 H28 N2 O3 . Cl H
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Benzoic acid, 4-amino-3-butoxy-, 2-(diethylamino)ethyl ester, hydrochloride (1:1), Benzoic acid, 4-amino-3-butoxy-, 2-(diethylamino)ethyl ester, monohydrochloride (8CI,9CI), 2-(Diethylamino)ethyl 4-amino-3-butoxybenzoate hydrochloride, Benoxil, Benoxinate hydrochloride, Boxinate, Cebesine, Conjucaine, Conjuncain, Dorsacaine, Dorsacaine hydrochloride, Lacrimin, Novesin, Novesine, Oxybuprocaine hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C17H28N2O3.ClH/c1-4-7-11-21-16-13-14(8-9-15(16)18)17(20)22-12-10-19(5-2)6-3;/h8-9,13H,4-7,10-12,18H2,1-3H3;1H
SMIL Cl.CCCCOc1cc(ccc1N)C(=O)OCCN(CC)CC
IUPAC navn 2-(diethylamino)ethyl 4-amino-3-butoxybenzoate;hydrochloride
Molekylvægt (g/mol) 344.88
Mængde 500 mg
Formel vægt 344.1867 g/mol